Tlačiť
4-Methoxycinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6574-100G OR6574-25G
APOSOR6574-100GEA 59.77 EUR
APOSOR6574-100G APOSOR6574-25G
4-Methoxycinnamic acid 98%
4-Methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004398
Číslo CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0