Tlačiť
3-Methoxycinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6573-100G OR6573-10G OR6573-25G
APOSOR6573-100GEA 184.26 EUR
APOSOR6573-100G APOSOR6573-10G APOSOR6573-25G
3-Methoxycinnamic acid 97%
3-Methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Mw: 178.19
Teplota tavenia: 115…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004386
Číslo CAS: 6099-04-3