Tlačiť
2-Thiopheneethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
OR6571-100G OR6571-50G OR6571-500G OR6571-25G
APOSOR6571-100GEA 28.28 EUR
APOSOR6571-100G APOSOR6571-50G APOSOR6571-500G APOSOR6571-25G
2-Thiopheneethanol
2-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Teplota varu: 107…109 °C/12mmHg
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005462
Číslo CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0