Tlačiť
2-Bromothiophene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Thienyl bromide
OR6569-1KG OR6569-500G
APOSOR6569-1KGEA 314.48 EUR
APOSOR6569-1KG APOSOR6569-500G
2-Bromothiophene 98%
2-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
Teplota varu: 149…151 °C
Teplota tavenia: < –10 °C
Hustota: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005417
Číslo CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
OSN: 2929
ADR: 6.1+3,II