Tlačiť
6-Methoxy-1-tetralone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 EUR
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Methoxy-1-tetralone 98%
6-Methoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Teplota varu: 171 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 76…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001695
Číslo CAS: 1078-19-9