Tlačiť
1-Indanone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6561-100G OR6561-10G OR6561-25G OR6561-500G
APOSOR6561-100GEA 51.74 EUR
APOSOR6561-100G APOSOR6561-10G APOSOR6561-25G APOSOR6561-500G
1-Indanone 98%
1-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Teplota varu: 243…245 °C
Teplota tavenia: 38…42 °C
Hustota: 1,103 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003785
Číslo CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1