Tlačiť
Benzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
OR6549-50G OR6549-100G OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA 24.95 EUR
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Benzimidazole 97%
Benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Mw: 118.14
Teplota varu: 360 °C
Teplota tavenia: 169…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005585
Číslo CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082