Tlačiť
3-Amino-2-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
OR6543-5G OR6543-1G OR6543-500G
APOSOR6543-5GEA 18.33 EUR
APOSOR6543-5G APOSOR6543-1G APOSOR6543-500G
3-Amino-2-chloropyridine 98%
3-Amino-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Mw: 128.56
Teplota varu: 130…134 °C/22mmHg
Teplota tavenia: 76…78 °C
Teplota vzplanutia: 185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006238
Číslo CAS: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9