Tlačiť
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 51.74 EUR
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Teplota tavenia: 177…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007770
Číslo CAS: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3