Tlačiť
Pivalonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylacetonitrile, 2,2-Dimethylpropionitrile
OR6535-100G OR6535-25G OR6535-5G OR6535-1G
APOSOR6535-100GEA 233.45 EUR
APOSOR6535-100G APOSOR6535-25G APOSOR6535-5G APOSOR6535-1G
Pivalonitrile 98%
Pivalonitrile
Vzorec: C₅H₉N
Teplota varu: 105…106 °C
Teplota tavenia: 15…16 °C
Hustota: 0,752 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001847
Číslo CAS: 630-18-2
EINECS: 211-133-0
OSN: 3273
ADR: 3+6.1,II