Tlačiť
3-Cyclopentylpropionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6533-100G OR6533-25G
APOSOR6533-100GEA 180.51 EUR
APOSOR6533-100G APOSOR6533-25G
3-Cyclopentylpropionic acid
3-Cyclopentylpropionic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Teplota varu: 130…133 °C/12mmHg
Hustota: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001392
Číslo CAS: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
OSN: 1993
ADR: 3,III