Tlačiť
Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Cycloheptane carboxylic acid
OR6532-5G OR6532-1G
APOSOR6532-5GEA 59.68 EUR
APOSOR6532-5G APOSOR6532-1G
Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Cycloheptanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Mw: 142.2
Teplota varu: 135…138 °C/19mmHg
Teplota tavenia: 71
Hustota: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004152
Číslo CAS: 1460-16-8
EINECS: 215-954-5