Tlačiť
Ethoxyacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Ethoxyacetic acid
OR6531-250G OR6531-500G
APOSOR6531-250GEA 266.37 EUR
APOSOR6531-250G APOSOR6531-500G
Ethoxyacetic acid 97%
Ethoxyacetic acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004310
Číslo CAS: 627-03-2