Tlačiť
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-tert-Butylphenylacetonitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide
OR6530-100G OR6530-25G OR6530-5G
APOSOR6530-100GEA 124.57 EUR
APOSOR6530-100G APOSOR6530-25G APOSOR6530-5G
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₅N
Mw: 173.2500 g/mol
Teplota varu: 141…142 °C/13mmHg
Hustota: 0.962 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128112
Číslo CAS: 3288-99-1
OSN: 3276
ADR: 6.1 III