Tlačiť
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl Coumarin-3-carboxylate, Coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester
OR6525-25G OR6525-1G OR6525-5G
APOSOR6525-25GEA 257.52 EUR
APOSOR6525-25G APOSOR6525-1G APOSOR6525-5G
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Vzorec: C₁₂H₁₀O₄
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016964
Číslo CAS: 1846-76-0