Tlačiť
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phenacylamine hydrochloride
OR6519-100G OR6519-10G OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA 291.61 EUR
APOSOR6519-100G APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenone hydrochloride
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Mw: 171.63 g/mol
Teplota tavenia: 190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012873
Číslo CAS: 5468-37-1