Tlačiť
N,N-Dimethylethylendiamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
OR6514-100G OR6514-1KG OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA 24.95 EUR
APOSOR6514-100G APOSOR6514-1KG APOSOR6514-250G
N,N-Dimethylethylendiamine 97%
N,N-Dimethylethylendiamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Teplota varu: 107 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008175
Číslo CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
OSN: 2733
ADR: 3+8,II