Tlačiť
6-Chloro-1-hexanol 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
OR6510-100G OR6510-250G OR6510-50G
APOSOR6510-100GEA 58.08 EUR
APOSOR6510-100G APOSOR6510-250G APOSOR6510-50G
6-Chloro-1-hexanol 97+%
6-Chloro-1-hexanol
Vzorec: C₆H₁₃ClO
Mw: 136.62
Teplota varu: 108…112 °C/14mmHg
Hustota: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002984
Číslo CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2