Tlačiť
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
OR6464-100G OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-100GEA 66.49 EUR
APOSOR6464-100G APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.19
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003362
Číslo CAS: 881-68-5