Tlačiť
2,6-Pyridinedimethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
OR6456-100G OR6456-25G OR6456-5G
APOSOR6456-100GEA 302.02 EUR
APOSOR6456-100G APOSOR6456-25G APOSOR6456-5G
2,6-Pyridinedimethanol
2,6-Pyridinedimethanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
Mw: 139.15 g/mol
Teplota varu: 185 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 110…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006351
Číslo CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0