Tlačiť
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-picoline
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 91.33 EUR
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Teplota varu: 87 °C/10mmHg
Hustota: 1.545 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082590
Číslo CAS: 4926-28-7