Tlačiť
4-Isopropylanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6453-100G OR6453-25G
APOSOR6453-100GEA 99.48 EUR
APOSOR6453-100G APOSOR6453-25G
4-Isopropylanisole 98%
4-Isopropylanisole
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Teplota varu: 212…213 °C
Hustota: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015033
Číslo CAS: 4132-48-3
EINECS: 223-952-0