Tlačiť
3-Bromo-4-chlorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6447-100G OR6447-25G OR6447-5G
APOSOR6447-100GEA 216.21 EUR
APOSOR6447-100G APOSOR6447-25G APOSOR6447-5G
3-Bromo-4-chlorotoluene
3-Bromo-4-chlorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 112 °C/22mmHg
Hustota: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079710
Číslo CAS: 57310-39-1