Tlačiť
4-Dibenzofuranboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 54.88 EUR
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Vzorec: C₁₂H₉BO₃
Mw: 212.01 g/mol
Teplota tavenia: 286…291 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00092336
Číslo CAS: 100124-06-9