Tlačiť
α-Bromo-m-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 298.44 EUR
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Bromo-m-xylene 98%
α-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Teplota varu: 184…185 °C/340mmHg
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000177
Číslo CAS: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
OSN: 1701
ADR: 6.1,II