Tlačiť
3-Methoxybenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 449.66 EUR
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota varu: 152 °C
Hustota: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216590
Číslo CAS: 874-98-6
OSN: 3265
ADR: 8,II