Tlačiť
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1-Bis(Hydroxymethyl)cyclopropane
OR6432-100G OR6432-25G OR6432-500G
APOSOR6432-100GEA 46.53 EUR
APOSOR6432-100G APOSOR6432-25G APOSOR6432-500G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 235…236 °C
Hustota: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00464207
Číslo CAS: 39590-81-3