Tlačiť
Propargyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
OR6425-25G OR6425-100G
APOSOR6425-25GEA 124.57 EUR
APOSOR6425-25G APOSOR6425-100G
Propargyl chloride 97%
Propargyl chloride
Vzorec: C₃H₃Cl
Mw: 74.51
Teplota varu: 58 °C
Teplota tavenia: -77
Hustota: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 19 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000980
Číslo CAS: 624-65-7
OSN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II