Tlačiť
4-Amino-2-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-2-picoline, 2-Methyl-4-pyridylamine, 2-Methylpyridin-4-amine
OR6421-5G OR6421-25G OR6421-100G
APOSOR6421-5GEA 28.28 EUR
APOSOR6421-5G APOSOR6421-25G APOSOR6421-100G
4-Amino-2-methylpyridine 97%
4-Amino-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota tavenia: 93…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00186509
Číslo CAS: 18437-58-6