Tlačiť
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
OR6414-100G OR6414-25G OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA 216.21 EUR
APOSOR6414-100G APOSOR6414-25G APOSOR6414-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂S
Teplota varu: 139…140 °C/36mmHg
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00006083
Číslo CAS: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
OSN: 1760
ADR: 8,II