Tlačiť
4-Amino-3-chloropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6413-5G OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA 28.28 EUR
APOSOR6413-5G APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Mw: 128.56 g/mol
Teplota tavenia: 49…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03984473
Číslo CAS: 19798-77-7