Tlačiť
2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-3-pyridinol
OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 61.69 EUR
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Mw: 174
Teplota varu: 232
Teplota tavenia: 182…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006220
Číslo CAS: 6602-32-0