Tlačiť
Methyl-6-methylnicotinate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-methylnicotinate
OR6396-100G OR6396-25G
APOSOR6396-100GEA 99.48 EUR
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
Methyl-6-methylnicotinate 95%
Methyl-6-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 152…154 °C/40mmHg
Teplota tavenia: <30 °C
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006340
Číslo CAS: 5470-70-2