Tlačiť
Acetohydroxamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Hydroxyacetamide
OR6375T-25G OR6375T-5G
APOSOR6375T-25GEA 54.88 EUR
APOSOR6375T-25G APOSOR6375T-5G
Acetohydroxamic acid
Acetohydroxamic acid
A urease inhibitor.
Vzorec: C₂H₅NO₂
Mw: 75.0666 g/mol
Teplota tavenia: 86…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009994
Číslo CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8