Tlačiť
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6374-1G OR6374-100MG
APOSOR6374-1GEA 225.83 EUR
APOSOR6374-1G APOSOR6374-100MG
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
4-Thiazolecarbonyl chloride
Vzorec: C₄H₂ClNOS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 3745-79-7
OSN: 3261
ADR: 8,II