Tlačiť
Picolinoyl chloride hydrochloride 93%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
OR6370-1G OR6370-5G OR6370-10G
APOSOR6370-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6370-1G APOSOR6370-5G APOSOR6370-10G
Picolinoyl chloride hydrochloride 93%
Picolinoyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00060193
Číslo CAS: 39901-94-5
OSN: 3261
ADR: 8,II