Tlačiť
Kyselina bromoctová 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6366-250G OR6366-1KG OR6366-2.5KG
APOSOR6366-250GEA 119.37 EUR
APOSOR6366-250G APOSOR6366-1KG APOSOR6366-2.5KG
Kyselina bromoctová 99%
Kyselina bromoctová
Vzorec: BrCH₂COOH
Mw: 138.95
Teplota varu: 207…209 °C
Teplota tavenia: 47…49 °C
Hustota: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002678
Číslo CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
OSN: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384