Tlačiť
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Boc-azetidine-3-carboxylic acid, N-Boc-Azetidine-3-carboxylic acid, 1-N-Boc-3-Azetidinecarboxylic acid, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic Acid
OR6348-25G OR6348-100G
APOSOR6348-25GEA 44.93 EUR
APOSOR6348-25G APOSOR6348-100G
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₄
Teplota tavenia: 98…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01860897
Číslo CAS: 142253-55-2