Tlačiť
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6347-100G OR6347-25G
APOSOR6347-100GEA 89.85 EUR
APOSOR6347-100G APOSOR6347-25G
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid 98%
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid
Vzorec: C₅H₆O₄
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013727
Číslo CAS: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
OSN: 3261
ADR: 8,III