Tlačiť
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
OR6346-1G OR6346-5G OR6346-250MG
APOSOR6346-1GEA 38.17 EUR
APOSOR6346-1G APOSOR6346-5G APOSOR6346-250MG
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C6H8O2
Mw: 112.13 g/mol
Teplota varu: 102…103 °C/8.3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00101901
Číslo CAS: 15760-36-8