Tlačiť
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6334-1G OR6334-250MG
APOSOR6334-1GEA 705.58 EUR
APOSOR6334-1G APOSOR6334-250MG
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃
Mw: 206.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07364770
Číslo CAS: 914637-50-6