Tlačiť
Ethyl-3-furoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6328-25G OR6328-5G
APOSOR6328-25GEA 196.55 EUR
APOSOR6328-25G APOSOR6328-5G
Ethyl-3-furoate 98%
Ethyl-3-furoate
Vzorec: C₇H₈O₃
Teplota varu: 93…95 °C/35mmHg
Hustota: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005348
Číslo CAS: 614-98-2
EINECS: 210-403-5
OSN: 3272
ADR: 3,III