Tlačiť
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6309-100G OR6309-25G
APOSOR6309-100GEA 488.68 EUR
APOSOR6309-100G APOSOR6309-25G
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
3-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota varu: 345
Teplota tavenia: 277…283 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006770
Číslo CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3