Tlačiť
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
OR6307-1G OR6307-250MG
APOSOR6307-1GEA 66.49 EUR
APOSOR6307-1G APOSOR6307-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Mw: 162.14 g/mol
Teplota tavenia: 326…330 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01823426
Číslo CAS: 46006-36-4
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III