Tlačiť
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 655.44 EUR
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₃
Teplota tavenia: 193…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005848
Číslo CAS: 496-41-3