Tlačiť
3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR63032-1G OR63032-5G OR63032-10G
APOSOR63032-1GEA 29.84 EUR
APOSOR63032-1G APOSOR63032-5G APOSOR63032-10G
3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
3-Amino-5-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Teplota tavenia: 124…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11109874
Číslo CAS: 49674-16-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III