Tlačiť
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6303-1G OR6303-5G
APOSOR6303-1GEA 407.14 EUR
APOSOR6303-1G APOSOR6303-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Teplota tavenia: 165…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235214
Číslo CAS: 914637-40-4