Tlačiť
3-Nitrophthalic anhydride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR63021-100G OR63021-250G OR63021-25G
APOSOR63021-100GEA 49.74 EUR
APOSOR63021-100G APOSOR63021-250G APOSOR63021-25G
3-Nitrophthalic anhydride 98%
3-Nitrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃NO₅
Teplota tavenia: 163…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005921
Číslo CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6