Tlačiť
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Morpholinopyridazine-3-carboxylic acid
OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 382.27 EUR
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₁N₃O₃
Teplota tavenia: 203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235211
Číslo CAS: 914637-36-8