Tlačiť
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dichloro-6-methylaniline
OR6295-1G OR6295-25G OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6295-1G APOSOR6295-25G APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Teplota varu: 82…84 °C/0,1mmHg
Teplota tavenia: 42…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044074
Číslo CAS: 30273-00-8